Learn More
Micronova™ Isolator Tool et housses
BIOPHARMA
Code produit 13118665 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Doublure en polyester texturé, PolySorb, polyester texturé 100 %
Polyamide non-tissé, intérieur en mousse, doublure en polyester, bande élastique, polyamide non-tissé, Polyester, doublure en polyester
Polyester, Polyamide, Bande élastique
Smooth Knit Polyester, Mousse d’uréthane, Bande élastique
polyamide non-tissé, doublure en polyester, bande élastique, Polyester, doublure en polyester
Conditionnement:
1 pièce
50 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
13118665 Doublure en polyester texturé, PolySorb, polyester texturé 100 % 1 pièce
13198665 polyamide non-tissé, doublure en polyester, bande élastique, Polyester, doublure en polyester 1 pièce
17521405 Polyamide non-tissé, intérieur en mousse, doublure en polyester, bande élastique, polyamide non-tissé, Polyester, doublure en polyester 50 pièces
13178675 Polyester, Polyamide, Bande élastique -
11922475 Smooth Knit Polyester, Mousse d’uréthane, Bande élastique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 13118665 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur ITC119NS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8.50€
    6.00€ / 1 pièces
    Économisez 2.50€
    29% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
L’adaptateur à tête coudée et à joint pivotant à 360° fonctionne avec une gamme de housses de serpillières à franges pour nettoyer et désinfecter efficacement les isolateurs, les hottes, les RAB et le matériel de taille réduite dans les environnements propres et contrôlés.
S’insère sur les adaptateurs de serpillère à franges QDIT et QPIT.Les housses Micronova™ Isolator Tool™ sont lavables, autoclavables et réutilisables.
Le Micronova Isolator Tool est disponible avec un choix de plaques en acier inox ou en plastique et les housses sont disponibles dans une gamme de tissus avec une couche de mousse en option pour contenir davantage de désinfectant et faciliter l’essorage. Conçu pour être utilisé avec les poignées universelles SSU ou les poignées filetées STA pour s’adapter aux passages de taille réduite et permettre une portée étendue.
  • Isolator Tool avec choix de housses
  • Nettoyage ergonomique pour isolateurs, hottes, RAB et autre matériel de taille réduite
  • Les poignées modulaires et extensibles s’adaptent aux passages de taille réduite et étendent la portée
  • Joint pivotant à 360° , adaptateur à tête coudée pour une application facile du produit nettoyant
  • L’adaptateur en acier inox (QDIT) est conçu pour être utilisé avec les poignées QD SSU
  • L’adaptateur en plastique (QPIT) est conçu pour être utilisé avec les poignées filetées de type ACME
  • Housses disponibles dans une variété de tissus pour le nettoyage spécialisé
    • Le polyester à maille lisse NovaPoly — 100 % assure une excellente dispersion des désinfectants
    • PolySorb — 100 % polyester texturé pour éliminer les résidus et disperser le désinfectant
    • Le polyamide non-tissé MegaTex — 100 % est absorbant avec une surface légèrement abrasive
    • Microfibre — 80 % polyester, 20 % polyamide, très absorbante et efficace en milieu humide ou sec
  • Compatibles avec l’alcool et les désinfectants puissants
  • Lavable pour réutilisation
  • Autoclavables
Spécification
Dimensions 22,9 x 5,1 cm (9 x 2 in)
Type de produit Housse Isolator Cleaning Tool
Couleur Blanc
Longueur (impériale) 9 in
Stérilité Non stérile
Longueur (métrique) 22,9 cm
Autoclavable Autoclavable
Largeur (métrique) 5,1 cm
Largeur (impériale) 2 in
Résistant à Produits chimiques
Jetable Non
Instructions d’entretien L’article peut être blanchi et réutilisé. Il faut veiller à éliminer complètement les désinfectants avant de le réutiliser ou de le stériliser à la vapeur. La température de l’eau ou du séchoir ne doit pas dépasser 180°C.
Comprend Un adaptateur pour outil isolant de 9 po de large, 50 housses NovaPolytrade; et un manche en acier inox de 12 po de long
À utiliser avec (équipement) Adaptateurs de serpillère pour salle blanche série QDIT et QPIT
Color-coded Non
Matériau Doublure en polyester texturé, PolySorb, polyester texturé 100 %