Learn More
Thermo Scientific™ Plaques de gélose 5,6 de Sabouraud au dextrose isolantes et à contact stérile avec lécithine et polysorbate 80 - Température ambiante
GREENER_CHOICE
Code produit 17782608
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10/paquet
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17782608 10/paquet 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17782608 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R111825RT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.75€
    14.25€ / 10 pièces
    Économisez 1.50€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
La plaque de contact stérile de gélose au dextrose de Sabauroud Thermo Scientific™ Remel avec lécithine et polysorbate 80 est utilisée pour la culture de levures et de champignons.
  • Les plaques roses de sédimentation résistantes au PHV (poche simple et poche double) sont fabriquées dans un environnement de salle blanche. Cela offre le plus haut niveau de garantie de stérilité sans compromettre les caractéristiques de croissance.
  • Chaque lot est soumis à des tests pour garantir des résultats homogènes et reproductibles.
  • Conditions de stockage : 2 à 25°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 20°C à 25°C, température ambiante
Type de milieu Gélose de Sabouraud dextrose
Type de produit Boîte de contact
À utiliser avec (équipement) RAB, isolateurs et salles blanches
Quantité 10/paquet
Diamètre (métrique) 85 mm