Learn More
Thermo Scientific™ Plaques de sédimentation de gélose trypticase soja stériles avec enveloppe isolante
Description
- Les plaques de sédimentation emballées résistantes au PHV (poche simple et poche double) sont fabriquées dans un environnement de salle blanche. Irradiée avec des indicateurs de test. Cela offre le plus haut niveau de garantie de stérilité sans compromettre les caractéristiques de croissance.
- Chaque lot est soumis à des tests pour garantir des résultats homogènes et reproductibles.
- Conditions de stockage : 2 à 8°C.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C, réfrigérée |
| Type de milieu | Gélose Trypticase soja |
| Type de produit | Plaque de sédimentation isolante |
| À utiliser avec (équipement) | RAB, isolateurs et salles blanches |
| Quantité | 10/paquet |
| Diamètre (métrique) | 85 mm |