Learn More
MedChemExpress Isoliquiritigenin
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Poids moléculaire | 256.25 g/mol |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| À utiliser avec (application) | Cancer-Kinase/protease |
| CAS | 961-29-5 |
| Type de produit | Natural Products |
| Pureté | 98.17% |
| Solubilité | Ethanol : 100 mg/mL (390.24 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (390.24 mM) |
| Synonyme | GU17∣ ISL∣ Isoliquiritigen∣ SJ000286237 |
| Cible | Aldose Reductase∣Influenza Virus∣Autophagy∣Apoptosis |
| Show More |