Learn More
MedChemExpress Isoliquiritigenin
Code produit 16431486
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16431486 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16431486 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYN0102
 Article restreint
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
MedChemExpress Isoliquiritigenin is an anti-tumor flavonoid from the root of Glycyrrhiza glabra, which inhibits aldose reductase with an IC50 of 320 nM. Isoliquiritigenin is a potent inhibitor of influenza virus replication with an EC50 of 24.7 μM.
Spécification
Contenu et stockage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Poids moléculaire 256.25 g/mol
Conditions d’expédition Room temperature
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
CAS 961-29-5
Type de produit Natural Products
Pureté 98.17%
Solubilité Ethanol : 100 mg/mL (390.24 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (390.24 mM)
Synonyme GU17∣ ISL∣ Isoliquiritigen∣ SJ000286237
Cible Aldose Reductase∣Influenza Virus∣Autophagy∣Apoptosis
Quantité 200 mg