Learn More
Isomangiferin, MedChemExpress
Code produit 16491498
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16491498 5 mg
16489088 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16491498 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0772
MedChemExpress Isomangiferin, a natural product, is reported to have antiviral activity.
Isomangiferin, a natural product, is reported to have antiviral activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau Isomangiferin
Forme physique Solid
CAS 24699-16-9
Couleur Jaune clair
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H18O11
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (118.39 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC(O)=C2C(OC3=CC(O)=C(O)C=C3C2=O)=C1[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]4O)O)O[C@@H]4CO
Poids moléculaire (g/mol) 422.34
Poids de la formule 422.34
Pourcentage de pureté 99.6%
Qualité Research