Learn More
Dinitrate d’isomannide, TRC
Code produit 30003406
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30003406 100 mg 100mg
30003895 500 mg 500mg
30005497 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30003406 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI821335100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 21-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 551-43-9
Formule moléculaire C6 H8 N2 O8
Poids moléculaire (g/mol) 236.14
Synonyme Isomannit Dinitrate
Nom IUPAC [(3R,3aS,6R,6aS)-6-nitrooxy-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro[3,2-b]furan-3-yl] nitrate
SMILES [O-][N+](=O)O[C@@H]1CO[C@@H]2[C@@H](CO[C@H]12)O[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Isomannide Dinitrate
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H8N2O8/c9-7(10)15-3-1-13-6-4(16-8(11)12)2-14-5(3)6/h3-6H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
Poids de la formule 236.0281