Learn More
Dinitrate d’isomannide, TRC
Code produit 30005497
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30005497 1 g 1g
30003406 100 mg 100mg
30003895 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30005497 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI8213351G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 551-43-9
Formule moléculaire C6 H8 N2 O8
Poids moléculaire (g/mol) 236.14
Synonyme Isomannit Dinitrate
Nom IUPAC [(3R,3aS,6R,6aS)-6-nitrooxy-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro[3,2-b]furan-3-yl] nitrate
SMILES [O-][N+](=O)O[C@@H]1CO[C@@H]2[C@@H](CO[C@H]12)O[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Isomannide Dinitrate
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C6H8N2O8/c9-7(10)15-3-1-13-6-4(16-8(11)12)2-14-5(3)6/h3-6H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
Poids de la formule 236.0281