Learn More
Isometronidazole, TRC
Code produit 30012195
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30012195 1 g 1g
30004559 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30012195 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI8213401G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 705-19-1
Formule moléculaire C6 H9 N3 O3
Poids moléculaire (g/mol) 171.15
Synonyme 2-(2-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethanol, Metronidazole Imp. E (EP), 2-Methyl-4-nitro-1H-imidazole-1-ethanol, 2-Methyl-4-nitroimidazole-1-ethanol, 1-(2-Hydroxyethyl)-2-methyl-4-nitroimidazole, Isometronidazole, Izoklion, Mizonidazole, RP 8979, SC-16427
Nom IUPAC 2-(2-methyl-4-nitroimidazol-1-yl)ethanol
SMILES Cc1nc(cn1CCO)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethanol
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C6H9N3O3/c1-5-7-6(9(11)12)4-8(5)2-3-10/h4,10H,2-3H2,1H3
Poids de la formule 171.0644
Pourcentage de pureté >95%