Learn More
Isoniazid, MedChemExpress
Description
Isoniazid (INH) is a prodrug and must be activated by a bacterial catalase-peroxidase enzyme KatG. Isoniazid is bactericidal to rapidly dividing mycobacteria and has anti-tuberculostatic activity.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Isoniazid |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 54-85-3 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C6H7N3O |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonyme | INH Isonicotinic acid hydrazide Isonicotinic hydrazide |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 50 mg/mL (364.59 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (243.04 mM; Need ultrasonic) |
| Afficher plus |