Learn More
Isoniazid, TRC
Code produit 30137154
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
50mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137154 1 g 1g
17953255 50 mg 50mg
17993355 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137154 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI8214501G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54-85-3
Formule moléculaire C6 H7 N3 O
Poids moléculaire (g/mol) 137.14
Synonyme Isoniazid, 4-Pyridinecarboxylic acid, hydrazide (9CI, ACI), Isonicotinic acid hydrazide (8CI), 4-(Hydrazinocarbonyl)pyridine, 4-Pyridinecarbonylhydrazine, 4-Pyridinecarboxylic hydrazide, 4-Pyridylcarbonylhydrazide, 5015 R.P., [(4-Pyridinylcarbonyl)oxy]hydrazine, Armazid, Armazide, Atcotibine, Cedin, Cotinazin, Dianicotyl, Dinacrin, Ditubin, Eralon, Ertuban, Eutizon, FSR 3, GINK, HIA, Hidranizil, Hidrasonil, Hycozid, Hydrazid, Hyzyd, Ipcazide, Isidrina, Isobicina, Isocaldin, Isocid, Isocotin, Isokin, Isolyn, Isonex, Isoniazid SA, Isoniazide, Isonicid, Isonico, Isonicotan, Isonicotinic acid hydrazyde, Isonicotinic hydrazide, Isonicotinohydrazide, Isonicotinoyl hydrazide, Isonicotinoylhydrazine, Isonidrin, Isonilex, Isonindon, Isonizide, Isotebezid, Isozide, Isozin, Isozyd, Lafepe, Laniazid, Mayambutol, MeSH ID: D007538, Mybasan, Neoteben, Neoxin, Neumandin, Nevin, Niadrin, Nicetal, Nicizina, Niconyl, Nicotibina, Nicotisan, Nicozide, Nidaton, Nidrazid, Nikozid, Niplen, Nitadon, NSC 9659, Nydrazid, Nyscozid, Pelazid, Preparation 6424, Pycazide, Pyricidin, Pyridine-4-carbohydrazide, Pyrizidin, Raumanon, Retozide, Rimicid, Rimifon, Rimiphone, Rimitsid, Robisellin, RU-EF-Tb, Sauterazid, Solonex, T.B. Razide, TB-Vis, Tebecid, Teebaconin, Tekazin, Tibinide, Tibizide, Tisin, Tisiodrazida, Tizide, Tubazid, Tubazide, Tubeco, Tubicon, Tubilysin, Tubomel, Tyvid, Unicozyde, Vazadrine, Vederon, Zidafimia, Zinadon, Zonazide
Nom IUPAC pyridine-4-carbohydrazide
SMILES NNC(=O)c1ccncc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Isoniazid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C6H7N3O/c7-9-6(10)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,7H2,(H,9,10)
Poids de la formule 137.0589
Pourcentage de pureté >95%