Learn More
Isonicoteine-3,4,5,6-d4, TRC
Code produit 30180359
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30180359 1 mg 1mg
30180351 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30180359 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI8216801MG
 Article restreint
Expédition estimée: 08-10-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1020719-56-5
Formule moléculaire C10H4D4N2
Poids moléculaire (g/mol) 160.21
Synonyme 2,3'-Bipyridine-3,4,5,6-d4, 2,3’-Dipyridyl-3,4,5,6-d4
SMILES [2H]C1=NC(C2=CN=CC=C2)=C([2H])C([2H])=C1[2H]
Spécification
Nom chimique ou matériau Isonicoteine-3,4,5,6-d4
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H8N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h1-8H/i1D,2D,5D,7D