Learn More
Isonicotinamide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11423717
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
250 g
500 g
Conditionnement:
250g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11423717 50 g 50g
11438870 100 g -
11433717 250 g 250g
11448870 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11423717 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18190.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 1453-82-3 | C6H6N2O | 122.127 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1453-82-3
Formule moléculaire C6H6N2O
Poids moléculaire (g/mol) 122.127
Numéro MDL MFCD00006432
Clé InChI VFQXVTODMYMSMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isonicotinamide, 4-pyridinecarboxamide, 4-carbamoylpyridine, isonicotinic acid amide, isonicotineamide, gamma-pyridinecarboxamide, pyridine-4-carboxylic acid amide, unii-4h3bh6yx9q, .gamma.-pyridinecarboxamide, 4h3bh6yx9q
CID PubChem 15074
ChEBI CHEBI:6031
Nom IUPAC pyridine-4-carboxamide
SMILES C1=CN=CC=C1C(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Isonicotinamide
Point de fusion 155°C to 158°C
Quantité 50 g
Beilstein 2173
Poids de la formule 122.13
Pourcentage de pureté 99%