Learn More
Acide isonicotinique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11429266
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11429266 2500 g 2500g
11409266 100 g 100g
11419266 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11429266 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18109.0E
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 55-22-1 | C6H5NO2 | 123.111 g/mol
It acts as an useful isomer of nicotinic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il agit comme isomère utile de l’acide nicotinique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (6 mg/ml) et 2 N NH4OH (5 %). Insoluble dans l’éther, le benzène et l’alcool bouillant.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants et des agents réducteurs. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55-22-1
Formule moléculaire C6H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 123.111
Numéro MDL MFCD00006429
Clé InChI TWBYWOBDOCUKOW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 4-picolinic acid, 4-carboxypyridine, p-pyridinecarboxylic acid, gamma-picolinic acid, gamma-pyridinecarboxylic acid, acide iso-nicotinique, 1,4-dihydroisonicotinic acid, acide iso-nicotinique french
CID PubChem 5922
ChEBI CHEBI:6032
Nom IUPAC acide pyridine-4-carboxylique
SMILES C1=CN=CC=C1C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isonicotinic acid
Point de fusion ∼310°C (sublimation)
pH 3.0 to 4.0
Point d’ébullition 260°C (15 mmHg)
Quantité 2500 g
Beilstein 109599
Merck Index 14,5187
Informations sur la solubilité Soluble in water (6mg/ml),and 2 N NH4OH (5%). Insoluble in ether,benzene,and boiling alcohol.
Poids de la formule 123.11
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Isonicotinic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Isonicotinic acid