Learn More
Hydrazide d’acide isonicotinique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10744251 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10744251 500 g Flacon en plastique 500g
10225120 5 g Flacon en verre 5g
10607472 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10744251 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 122605000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    168.00€
    151.65€ / 500g
    Économisez 16.35€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 54-85-3 | C6H7N3O | 137.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54-85-3
Formule moléculaire C6H7N3O
Poids moléculaire (g/mol) 137.14
Numéro MDL MFCD00006426
Clé InChI QRXWMOHMRWLFEY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isoniazid, isonicotinic acid hydrazide, isonicotinohydrazide, rimifon, isoniazide, nydrazid, isonicotinic hydrazide, laniazid, isonicotinylhydrazine, andrazide
CID PubChem 3767
ChEBI CHEBI:6030
Nom IUPAC pyridine-4-carbohydrazide
SMILES C1=CN=CC=C1C(=O)NN
Spécification
Nom chimique ou matériau Isonicotinic acid hydrazide
Note relative au nom 99%
Point de fusion 171°C to 173°C
Couleur Incolore ou blanc
Perte à la dessiccation 0.5% max. (1 g, 105°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 500 g
Beilstein 22, I, 504
Merck Index 15, 5232
Informations sur la solubilité Solubility in water: 14% in water (25 c). Other solubilities: 2% in alcohol (25 c),0.1% in chloroform
Poids de la formule 137.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Isonicotinic acid hydrazide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.