Learn More
Acide isonicotinique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pyridine-4-carboxylic Acid (Isonicotinic Acid) |
| CAS | 55-22-1 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C6 H5 N O2 |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | Pyridine-4-carboxylic Acid, Nicotinic Acid Imp. E (EP), Isonicotinic Acid, Pyridine-4-carboxylic Acid, Nicotinic Acid Imp. E (EP), Isonicotinic Acid, Isoniazid Impurity A, Nicotinic Acid Impurity E |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-1-3-7-4-2-5/h1-4H,(H,8,9) |
| SMILES | OC(=O)c1ccncc1 |
| Nom IUPAC | acide pyridine-4-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 123.11 |
| Afficher plus |