Learn More
Acide isonicotinique, TRC
Code produit 30397301
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30397301 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30397301 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI8217605G
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridine-4-carboxylic Acid (Isonicotinic Acid)
CAS 55-22-1
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C6 H5 N O2
Quantité 5 g
Synonyme Pyridine-4-carboxylic Acid, Nicotinic Acid Imp. E (EP), Isonicotinic Acid, Pyridine-4-carboxylic Acid, Nicotinic Acid Imp. E (EP), Isonicotinic Acid, Isoniazid Impurity A, Nicotinic Acid Impurity E
Formule InChI InChI=1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-1-3-7-4-2-5/h1-4H,(H,8,9)
SMILES OC(=O)c1ccncc1
Nom IUPAC acide pyridine-4-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 123.11
Poids de la formule 123.032
Pourcentage de pureté >95