Learn More
Isonicotinoyl chloride hydrochloride, 95%, BLD Pharm™
Code produit 30972433
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30972433 5 g
30972110 25 g
30978197 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30972433 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1351785g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Isonicotinoyl chloride hydrochloride
CAS 39178-35-3
Formule moléculaire C6H5Cl2NO
Numéro MDL MFCD00012830
Quantité 5 g
SMILES O=C(Cl)C1=CC=NC=C1.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 178.02
Pourcentage de pureté 95%