Learn More
Chlorhydrate de chlorure d’isonicotinoyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11439852
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11439852 250 g 250g
11419852 10 g -
11429852 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Product Code. 11439852 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A10863.30
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 39178-35-3 | C6H5Cl2NO | 178.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 39178-35-3
Formule moléculaire C6H5Cl2NO
Poids moléculaire (g/mol) 178.01
Numéro MDL MFCD00012830
Clé InChI BNTRVUUJBGBGLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isonicotinoyl chloride hydrochloride, pyridine-4-carbonyl chloride hydrochloride, isonicotinoylchloride hydrochloride, 4-pyridinecarbonyl chloride hydrochloride, 4-pyridinecarbonyl chloride, hydrochloride, isonicotinoylchloridehcl, pubchem23974, acmc-1bn6p, ksc223m5d, 4-pyridinecarbonyl chloride-hcl
CID PubChem 12262826
Nom IUPAC Chlorure de pyridine-4-carbonyle ; chlorhydrate
SMILES [H+].[Cl-].ClC(=O)C1=CC=NC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau Isonicotinoyl chloride hydrochloride
Point de fusion 154°C to 162°C
Quantité 250 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 3626052
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 178.01
Pourcentage de pureté 98%