Learn More
Chlorhydrate de chlorure d'isonicotinyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Isonicotinyl Chloride Hydrochloride |
| CAS | 39178-35-3 |
| Formule moléculaire | C6H5Cl2NO |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 4-Pyridinecarbonyl Chloride Hydrochloride (1:1), (Chlorocarbonyl)-4-(pyridinyl) Monohydrochloride, 4-(Chloroformyl)pyridinium Hydrochloride, 4-Nicotinoyl Chloride Hydrochloride, 4-Pyridinecarboxylic Acid Chloride Hydrochloride, Isonicotinic Acid Chloride Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H4ClNO.ClH/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5;/h1-4H;1H |
| SMILES | Cl.ClC(=O)c1ccncc1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 178.02 |
| Poids de la formule | 176.9748 |