Learn More
Isonipecotamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10686122 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10686122 100 g Flacon en verre 100g
10618444 25 g Flacon en verre 25g
10299343 500 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10686122 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 122611000
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 39546-32-2 | C6H12N2O | 128.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39546-32-2
Formule moléculaire C6H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 128.18
Numéro MDL MFCD00038012
Clé InChI DPBWFNDFMCCGGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isonipecotamide, 4-piperidinecarboxamide, hexahydroisonicotinamide, 4-carbamoylpiperidine, isonipectoamide, piperidine-4-carboxylic acid amide, 4-piperdinecarboxamide, piperidin-4-carboxamid, iso nipecotamide, iso-nipecotamide
CID PubChem 3772
Nom IUPAC Pipéridine-4-carboxamide
SMILES NC(=O)C1CCNCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Isonipecotamide
Point de fusion 146°C to 150°C (on dry substance)
Couleur Blanc à jaune
Perte à la dessiccation 2% max. (70°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Poids de la formule 128.17
Pourcentage de pureté ≥97.5% (on dry substance)
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Isonipecotamide