Learn More
Isonipecotamide, TRC
Code produit 17932955
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17932955 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17932955 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI821800100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Isonipecotamide
CAS 39546-32-2
Formule moléculaire C6 H12 N2 O
Quantité 100 mg
Synonyme 4-Piperidinecarboxamide, 4-(Aminocarbonyl)piperidine, 4-Carbamoylpiperidine, 4-Carboxamidopiperidine, 4-Piperidylcarboxamide, NSC 82318, Piperidine-4-carboxylic Acid Amide
Formule InChI InChI=1S/C6H12N2O/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5/h5,8H,1-4H2,(H2,7,9)
SMILES NC(=O)C1CCNCC1
Nom IUPAC Pipéridine-4-carboxamide
Poids moléculaire (g/mol) 128.17
Poids de la formule 128.095