Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide isonipécotique, 99 %
Code produit 15770799 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15770799 100 g Flacon en verre 100g
10376660 25 g Flacon en verre 25g
10424215 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15770799 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 122621000
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 498-94-2 | C6H11NO2 | 129.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 498-94-2
Formule moléculaire C6H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 129.16
Numéro MDL MFCD00006004
Clé InChI SRJOCJYGOFTFLH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isonipecotic acid, 4-piperidinecarboxylic acid, 4-carboxypiperidine, hexahydroisonicotinic acid, dl-isopipecolinic acid, isonicotinic acid, hexahydro, h-inp-oh, acide isonipecotique, 4-hexahydroisonicotinic acid, unii-m5tzp1rwie
CID PubChem 3773
Nom IUPAC Acide pipéridine-4-carboxylique
SMILES OC(=O)C1CCNCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Isonipecotic acid
Point de fusion >300.0°C
Couleur Beige-rose à blanc
Perte à la dessiccation 1% max. (120°C, 4 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Beilstein 22, V,1, 244
Merck Index 15, 5235
Informations sur la solubilité (10% in water) Clear to slightly hazy
Poids de la formule 129.16
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre