Learn More
Acide isonipécotique, TRC
Code produit 30405434
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30405434 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30405434 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI82179550G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Isonipecotic Acid
CAS 498-94-2
Formule moléculaire C6H11NO2
Quantité 50 g
Synonyme 4-Piperidinecarboxylic Acid, 4-Carboxypiperidine, Hexahydroisonicotinic Acid, NSC 61049, Isonipecotinic Acid
Formule InChI InChI=1S/C6H11NO2/c8-6(9)5-1-3-7-4-2-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9)
SMILES OC(=O)C1CCNCC1
Poids moléculaire (g/mol) 129.16
Poids de la formule 129.079