Learn More
Isopentyl 3-methylbutanoate, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Isopentyl 3-methylbutanoate |
| CAS | 659-70-1 |
| Formule moléculaire | C10H20O2 |
| Numéro MDL | MFCD00048369 |
| Quantité | 100 g |
| SMILES | CC(C)CC(OCCC(C)C)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 172.26 |
| Pourcentage de pureté | 98% |