Learn More
Acétate d’isopentyle, 99 %, contenant env. 10 % d’autres isomères, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11497234
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11497234 100 mL 100mL
11407244 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11497234 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21618.AE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 123-92-2 | C7H14O2 | 130.19 g/mol
It is used as a masking agent, perfuming agent, and solvent in cosmetics industry. Mainly used in flavors and because of its intensive fruity taste especially for fruit flavors such as banana, strawberry, pear, apple and cherry flavors. Traces are used in certain sweet spicy types such as vanilla flavors. Occasionally used in perfumery when a fresh-fruity note is demanded. The major application is the use in nail polish removers and nail polish as a solvent. Isopentyl acetate is a widely employed ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme agent de masquage, agent de parfumerie et solvant dans l’industrie cosmétique. Principalement utilisé dans les saveurs et en raison de son goût fruité intensif, particulièrement pour les saveurs de fruits telles que la banane, la fraise, la poire, la pomme et la cerise. Les traces sont utilisées dans certains types épicés doux tels que les arômes de vanille. Occasionnellement utilisé en parfumerie lorsqu’une note fraîche et fruitée est exigée. L’application principale est l’utilisation dans les détachants de vernis à ongles et le vernis à ongles comme solvant. L’acétate d’isopentyle est un ester largement utilisé.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, les huiles fixes, le kérosène et l’huile de paraffine. Insoluble dans l’eau, la glycérine et le propylène glycol.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-92-2
Formule moléculaire C7H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 130.19
Numéro MDL MFCD00008946
Clé InChI MLFHJEHSLIIPHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isoamyl acetate, isopentyl acetate, isopentyl ethanoate, banana oil, pear oil, 3-methylbutyl ethanoate, isoamyl ethanoate, iso-amyl acetate, 3-methyl-1-butyl acetate, i-amyl acetate
CID PubChem 31276
ChEBI CHEBI:31725
Nom IUPAC 3-methylbutyl acetate
SMILES CC(C)CCOC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopentyl acetate
Point de fusion -78°C
Densité 0.876
Point d’ébullition 142°C
Point d’éclair 25°C (77°F)
Odeur Fruit-like
Notes de pourcentage du dosage Cont. ≈10 % d’autres isomères
Indice de réfraction 1.4
Quantité 100 mL
Numéro UN UN1104
Merck Index 14,5111
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,fixed oils,kerosene and paraffin oil. Insoluble in water,glycerin and propylene glycol.
Poids de la formule 130.19
Pourcentage de pureté 99%