Learn More
Isopentyl Acetate, Reagent grade, 98%, Honeywell™
Code produit 15631040 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
20 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Stainless Steel Can
Conditionnement:
100mL
20L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15631040 100 mL Flacon en verre 100mL
15651040 500 mL Flacon en verre 500mL
15641040 20 L Stainless Steel Can 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15631040 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 112674100ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Qualité réactif, 98 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-92-2
Formule moléculaire C7H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 130.19
Numéro MDL MFCD00008946
Clé InChI MLFHJEHSLIIPHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isoamyl acetate, isopentyl acetate, isopentyl ethanoate, banana oil, pear oil, 3-methylbutyl ethanoate, isoamyl ethanoate, iso-amyl acetate, 3-methyl-1-butyl acetate, i-amyl acetate
CID PubChem 31276
ChEBI CHEBI:31725
Nom IUPAC 3-methylbutyl acetate
SMILES CC(C)CCOC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopentyl Acetate
Point de fusion -78°C
Couleur Incolore
Densité 0.876g/mL at 25°C
Point d’ébullition 142°C
Limite d’explosion 0.075
Point d’éclair 25°C (77°F)
Température d’allumage 680°F
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3COOCH2CH2CH(CH3)2
Indice de réfraction n20/D 1.4(lit.)
Quantité 100 mL
Numéro UN UN1104
Beilstein 1744750
Densité de vapeur 4.5 (vs air)
Poids de la formule 130.18g/mol
Tension de vapeur 5mmHg (25°C)
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Réactif
Forme physique Liquid