Learn More
Butyrate d’isopentyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11424567
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11424567 500 g 500g
11414567 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11424567 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21103.36
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 106-27-4 | C9H18O2 | 158.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-27-4
Formule moléculaire C9H18O2
Poids moléculaire (g/mol) 158.24
Numéro MDL MFCD00044888
Clé InChI PQLMXFQTAMDXIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isoamyl butyrate, isopentyl butyrate, isopentyl butanoate, isoamyl butanoate, butanoic acid, 3-methylbutyl ester, 3-methylbutyl butyrate, butyric acid, isopentyl ester, isoamyl-n-butyrate, isopentyl alcohol, butyrate, isoamyl butylate
CID PubChem 7795
ChEBI CHEBI:87422
Nom IUPAC Butanoate de 3-méthylbutyle
SMILES CCCC(=O)OCCC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopentyl butyrate
Point de fusion -73°C
Densité 0.88
Point d’ébullition 178°C
Point d’éclair 59°C (138°F)
Odeur Fruit-like
Indice de réfraction 1.411
Quantité 500 g
Numéro UN UN2620
Merck Index 14,5115
Poids de la formule 158.24
Pourcentage de pureté 98%