Learn More
Alfa Aesar™ Isopentyle mercaptan, 97 %
Code produit 11382187
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11382187 100 mL 100mL
11372187 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11382187 Fournisseur Alfa Aesar™ Code fournisseur L09661.AE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 541-31-1
Formule moléculaire C5H12S
Poids moléculaire (g/mol) 104.211
Numéro MDL MFCD00004899
Clé InChI GIJGXNFNUUFEGH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isoamyl mercaptan, 3-methyl-1-butanethiol, 1-butanethiol, 3-methyl, isopentyl mercaptan, 3-methylbutanethiol, isoamylthiol, isopentanethiol, isoamylmercaptan, unii-mmk4sun45e, isoamyl sulfhydrate
CID PubChem 10925
Nom IUPAC 3-méthylbutane-1-thiol
SMILES CC(C)CCS
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopentyl mercaptan
Densité 0.835
Point d’ébullition 117°C to 118°C
Point d’éclair 19°C (66°F)
Indice de réfraction 1.443
Quantité 100 mL
Numéro UN UN1111
Beilstein 635659
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 104.22
Pourcentage de pureté 97%