Learn More
Nitrite isopentyle, 97 %, stab. avec 0,2 % ducarbonate de sodium anhyd., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11358805
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11358805 100 mL 100mL
11343307 25 mL 25mL
11368805 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11358805 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13909.AE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 110-46-3 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
Isopentyl nitrite is used in the conversion of 2,6-disubstituted phenols to diphenoquinones and aminophenols to quinone diazides. It acts as an oxidant and nitrosating agent. It finds application in aromatic arylation, deamination of arylamines using tetrahydrofuran as a hydrogen donor. It is also useful for the preparation of benzyne using anthranilic acid. It is an antihypertensive and vasodilator to treat heart diseases such as angina and an antidote for cyanide poisoning. Further, it is used as a solvent and cleaning agent for a printed circuit board. In addition to this, it is considered to be a replacement for freon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Miscible avec du méthanol, du chloroforme et de l’éther. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Sensible à l’air, à l’humidité et à la lumière. Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants et l’alcool.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-46-3
Formule moléculaire C5H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 117.15
Numéro MDL MFCD00002057
Clé InChI OWFXIOWLTKNBAP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isoamyl nitrite, isopentyl nitrite, amilnitrite, vaporole, aspiral, nitrous acid, 3-methylbutyl ester, 3-methylbutanol nitrite, pentanoli nitris, nitrous acid, isopentyl ester, amyl nitrite i
CID PubChem 8053
ChEBI CHEBI:2691
Nom IUPAC 3-nitrite de méthylbutyle
SMILES CC(C)CCON=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopentyl nitrite
Note relative au nom stabilized with 0.2% anhyd. sodium carbonate
Densité 0.875
Point d’ébullition 95°C to 100°C
Point d’éclair −20°C (−4°F)
Odeur Sweet
Indice de réfraction 1.387
Quantité 100 mL
Numéro UN UN1113
Beilstein 969510
Sensibilité Air and light sensitive
Merck Index 14,5123
Informations sur la solubilité Miscible with methanol,chloroform and ether. Slightly miscible with water.
Poids de la formule 117.15
Pourcentage de pureté 97%