Learn More
Isopentylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15498799
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15498799 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15498799 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02260.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopentylamine
CAS 107-85-7
Point de fusion -60°C
Densité 0.751
pH 12.1
Point d’ébullition 95°C to 97°C
Point d’éclair −1°C (30°F)
Odeur Amine-like
Formule moléculaire C5H13N
Indice de réfraction 1.408
Numéro MDL MFCD00008203
Quantité 25 g
Numéro UN UN1106
Beilstein 1209230
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,5112
Synonyme isoamylamine, isopentylamine, 3-methylbutylamine, 1-amino-3-methylbutane, monoisoamylamine, leucamine, 1-butanamine, 3-methyl, 3-methylbutanamine, isovalerylamine, monoisopentylamine
Clé InChI BMFVGAAISNGQNM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)CCN
Nom IUPAC 3-méthylbutane-1-amine
Poids moléculaire (g/mol) 87.166
CID PubChem 7894
ChEBI CHEBI:43689
Poids de la formule 87.17
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Isopentylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Isoamylamine