Learn More
(-)-Isoperitenone, TRC
Code produit 30389692
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30389692 1 g 1g
30404743 500 mg -
30406387 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30389692 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI8240351G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80995-97-7
Formule moléculaire C10H14O
Poids moléculaire (g/mol) 150.22
Synonyme (-)-(4R)-Isopiperitenone, (6R)-3-Methyl-6-(1-methylethenyl)-2-cyclohexen-1-one
Nom IUPAC (6R)-3-methyl-6-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-one
SMILES CC(=C)[C@H]1CCC(=CC1=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau (-)-Isoperitenone
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h6,9H,1,4-5H2,2-3H3/t9-/m1/s1
Poids de la formule 150.1045