Learn More
Isophorondiamine, 99+ %, mélange de cis et trans, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10727782 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10727782 1 L Flacon en verre 1L
10584141 250 mL Flacon en verre 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10727782 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 352940010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2855-13-2 | C10H22N2 | 170.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2855-13-2
Formule moléculaire C10H22N2
Poids moléculaire (g/mol) 170.30
Numéro MDL MFCD00019397
Clé InChI RNLHGQLZWXBQNY-UHFFFAOYNA-N
Synonyme isophorone diamine, isophoronediamine, 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine, 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexanamine, cyclohexanemethanamine, 5-amino-1,3,3-trimethyl, ipda, ccris 6680, 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethylamine, cyclohexanemethylamine, 5-amino-1,3,3-trimethyl, 1-amino-3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexane
CID PubChem 17857
Nom IUPAC 3-(aminométhyl)-3,5,5-triméthylcyclohexan-1-amine
SMILES CC1(C)CC(N)CC(C)(CN)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Isophorondiamine
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 10°C
Densité 0.9200g/mL
Point d’ébullition 247°C
Point d’éclair 117°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4880 to 1.49
Quantité 1 L
Gravité spécifique 0.92
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible with water
Viscosité 18 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 170.3
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Isophorondiamine, mixture of cis and trans
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.