Learn More
Isophorone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10021210 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
500mL
5mL
Code produit. 10021210
Marque: Thermo Scientific Acros 122645000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 78-59-1 | C9H14O | 138.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-59-1
Formule moléculaire C9H14O
Poids moléculaire (g/mol) 138.21
Numéro MDL MFCD00001584
Clé InChI HJOVHMDZYOCNQW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isophorone, isoacetophorone, isoforone, isoforon, izoforon, isooctopherone, 3,5,5-trimethyl-2-cyclohexen-1-one, alpha-isophorone, 2-cyclohexen-1-one, 3,5,5-trimethyl, 1,1,3-trimethyl-3-cyclohexene-5-one
CID PubChem 6544
ChEBI CHEBI:34800
Nom IUPAC 3,5,5-triméthylcyclohex-2-en-1-one
SMILES CC1=CC(=O)CC(C)(C)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Isophorone
Note relative au nom 98%
Point de fusion -8.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9200g/mL
Point d’ébullition 213.0°C to 214.0°C
Point d’éclair 84°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4770 to 1.4790
Quantité 500 mL
Beilstein 07,65
Merck Index 15,5242
Gravité spécifique 0.92
Informations sur la solubilité Solubility in water: 12g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,acetone
Viscosité 2.6 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 138.21
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Isophorone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.