Learn More
Diisocyanate d’isophorone, mélange d’isomères, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11313227
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11313227 5 g 5g
11323227 100 g 100g
11333227 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11313227 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13759.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 4098-71-9 | C12H18N2O2 | 222.29 g/mol
Isophorone diisocyanate is useful for the preparation of polyurethane plastics. It is also used to make polyurethane coatings and in enamel coatings, which are resistant to abrasion and degradation from ultraviolet light. Further, it is used as coatings for automotive, flooring and roofing as well as paint applied to aircraft.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le diisocyanate d’isophorone est utile pour la préparation des plastiques de polyuréthane. Il est également utilisé pour fabriquer des revêtements en polyuréthane et des revêtements en émail, qui résistent à l’abrasion et à la dégradation à la lumière ultraviolette. De plus, il est utilisé comme revêtement automobile, revêtement de sol et de toitures ainsi que pour la peinture appliquée aux aéronefs.
Solubilité
Miscible à des esters, des cétones, des éthers et des hydrocarbures aromatiques et aliphatiques.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts et les alcools.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4098-71-9
Formule moléculaire C12H18N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 222.29
Numéro MDL MFCD00064956
Clé InChI NIMLQBUJDJZYEJ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme isophorone diisocyanate, ipdi, isophorone diamine diisocyanate, 5-isocyanato-1-isocyanatomethyl-1,3,3-trimethylcyclohexane, 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanate, cyclohexane, 5-isocyanato-1-isocyanatomethyl-1,3,3-trimethyl, 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate, ccris 6252, isocyanic acid, methylene 3,5,5-trimethyl-3,1-cyclohexylene ester, isophorone diisocyanate diisocyanates
CID PubChem 169132
ChEBI CHEBI:53214
Nom IUPAC 5-isocyanato-1-(isocyanatométhyl)-1,3,3-triméthylcyclohexane
SMILES CC1(C)CC(CC(C)(CN=C=O)C1)N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isophorone diisocyanate
Note relative au nom mixture of isomers
Point de fusion -60°C
Densité 1.061
Point d’ébullition 153°C (10 mmHg)
Point d’éclair 163°C (325°F)
Indice de réfraction 1.484
Quantité 5 g
Numéro UN UN2290
Beilstein 2726467
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with esters,ketones,ethers,and aromatic and aliphatic hydrocarbons.
Poids de la formule 222.29
Pourcentage de pureté 98%