Learn More
Diisophorone diisocyanate, TRC
Code produit 30004385
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
10mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30004385 100 mL 100mL
30009905 50 mL 50mL
18000950 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 30004385 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI821978100ML
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4098-71-9
Formule moléculaire C12 H18 N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 222.28
Synonyme Isocyanic acid, methylene(3,5,5-trimethyl-3,1-cyclohexylene) ester (7CI,8CI), 5-Isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 1,3,3-Trimethyl-1-(isocyanatomethyl)-5-isocyanatocyclohexane, 1-(Isocyanatomethyl)-5-isocyanato-1,3,3-trimethylcyclohexane, 1-Isocyanato-3,3,5-trimethyl-5-(isocyanatomethyl)cyclohexane, 1-Isocyanato-3-(isocyanatomethyl)-3,5,5-trimethylcyclohexane, 1-Isocyanato-5-(isocyanatomethyl)-3,3,5-trimethylcyclohexane, 3,3,5-Trimethyl-5-(isocyanatomethyl)cyclohexyl isocyanate, 3-(Isocyanatomethyl)-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate, IPDI, Isophorone diisocyanate, PDI, Z 4770, 5-Isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 1,3,3-Trimethyl-1-(isocyanatomethyl)-5-isocyanatocyclohexane, 1-(Isocyanatomethyl)-5-isocyanato-1,3,3-trimethylcyclohexane, 1-Isocyanato-3,3,5-trimethyl-5-(isocyanatomethyl)cyclohexane, 1-Isocyanato-3-(isocyanatomethyl)-3,5,5-trimethylcyclohexane, 1-Isocyanato-5-(isocyanatomethyl)-3,3,5-trimethylcyclohexane, 3,3,5-Trimethyl-5-(isocyanatomethyl)cyclohexyl isocyanate, 3-(Isocyanatomethyl)-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate, Carbitol acetate-isophorone Diisocyanate Copolymer, IPDI, PDI, Z 4770
Nom IUPAC 5-isocyanato-1-(isocyanatométhyl)-1,3,3-triméthylcyclohexane
SMILES CC1(C)CC(CC(C)(CN=C=O)C1)N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isophorone Diisocyanate
Quantité 100 mL
Formule InChI InChI=1S/C12H18N2O2/c1-11(2)4-10(14-9-16)5-12(3,6-11)7-13-8-15/h10H,4-7H2,1-3H3
Poids de la formule 222.1368