Learn More
Acide isophthalique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11477097
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11477097 250 g 250g
11467097 1000 g 1000g
11487097 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11477097 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14445.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 121-91-5 | C8H6O4 | 166.132 g/mol
Isophthalic acid is used as an intermediate for high performance unsaturated polyesters, resins for coatings, high solids paints, gel coats and modifier of polyethylene terephthalate for bottles. It acts as precursors for the fire-resistant material nomex as well as used in the preparation of high-performance polymer polybenzimidazole. It is also employed as an input for the production of insulation materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide isophtalique est utilisé comme intermédiaire pour les polyesters non saturés hautes performances, les résines pour les revêtements, les peintures à haute teneur en solides, les couches de gel et le modificateur du polyéthylène téréphtalate pour les flacons. Il sert de précurseur pour le matériel ignifuge nomex ainsi que pour la préparation du polybenzimidazole polymère hautes performances. Il est également utilisé comme entrée pour la production de matériaux d’isolation.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-91-5
Formule moléculaire C8H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 166.132
Numéro MDL MFCD00002516
Clé InChI QQVIHTHCMHWDBS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isophthalic acid, 1,3-benzenedicarboxylic acid, m-phthalic acid, m-benzenedicarboxylic acid, acide isophtalique, kyselina isoftalova, iso-phthalic acid, acide isophtalique french, kyselina isoftalova czech, unii-x35216h9fj
CID PubChem 8496
ChEBI CHEBI:30802
Nom IUPAC acide benzène-1,3-dicarboxylique
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isophthalic acid
Point de fusion 344°C to 348°C (sublimation)
Densité 1.54
Quantité 250 g
Beilstein 1909332
Merck Index 14,5197
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 166.13
Pourcentage de pureté 99%