Learn More
Acide isophtalique, 99%
Code produit 10755761 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
2kg
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10755761 2 kg Flacon en plastique 2kg
10479040 5 g Flacon en verre 5g
10277693 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10755761 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 122650020
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 121-91-5 | C₈H₆O₄| 166,13 g/ mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-91-5
Formule moléculaire C8H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 166.13
Numéro MDL MFCD00002516
Clé InChI QQVIHTHCMHWDBS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isophthalic acid, 1,3-benzenedicarboxylic acid, m-phthalic acid, m-benzenedicarboxylic acid, acide isophtalique, kyselina isoftalova, iso-phthalic acid, acide isophtalique french, kyselina isoftalova czech, unii-x35216h9fj
CID PubChem 8496
ChEBI CHEBI:30802
Nom IUPAC acide benzène-1,3-dicarboxylique
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isophthalic acid
Point de fusion 341.0°C to 343.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C6H4(CO2H)2
Quantité 2 kg
Beilstein 09, 832
Merck Index 15, 5243
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.01g/100mL (25 c). Other solubilities: freely soluble in alcohol and glacial acetic acid,practically insoluble in benzene and petroleum,ether
Poids de la formule 166.13
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement