Learn More
Acide isophtalique, TRC
Code produit 30133187
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133187 2.5 g 2.50g
30135947 500 mg 500mg
17948524 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133187 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI8220082.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-91-5
Formule moléculaire C8 H6 O4
Poids moléculaire (g/mol) 166.13
Synonyme Isophthalic Acid, 1,3-Benzenedicarboxylic acid (9CI, ACI), Isophthalic acid (8CI), 3-Carboxybenzoic acid, HA 20, HA 20 (acid), Isoterephthalic acid, m-Benzenedicarboxylic acid, m-Carboxybenzoic acid, m-Dicarboxybenzene, m-Phthalic acid, m-Phthalic acid, NSC 15310
Nom IUPAC acide benzène-1,3-dicarboxylique
SMILES OC(=O)c1cccc(c1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isophthalic acid
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C8H6O4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
Poids de la formule 166.0266