Learn More
Chlorure d'isophtaloyle, TRC
Code produit 30393549
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30393549 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30393549 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI8220152.5G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Isophthaloyl Chloride
CAS 99-63-8
Formule moléculaire C8H4Cl2O2
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-2-1-3-6(4-5)8(10)12/h1-4H
SMILES ClC(=O)c1cccc(c1)C(=O)Cl
Poids moléculaire (g/mol) 203.02