Learn More
Chlorure d'isophtaloyle, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Isophthaloyl Chloride |
| CAS | 99-63-8 |
| Formule moléculaire | C8H4Cl2O2 |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-2-1-3-6(4-5)8(10)12/h1-4H |
| SMILES | ClC(=O)c1cccc(c1)C(=O)Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 203.02 |