Learn More
Isophyto, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11418517
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11418517 50 g 50g
11408517 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11418517 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18583.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 505-32-8 | C20H40O | 296.539 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 505-32-8
Formule moléculaire C20H40O
Poids moléculaire (g/mol) 296.539
Numéro MDL MFCD00048380
Clé InChI KEVYVLWNCKMXJX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isophytol, 3,7,11,15-tetramethyl-1-hexadecen-3-ol, 1-hexadecen-3-ol, 3,7,11,15-tetramethyl, 2,6,10,14-tetramethylhexadec-15-en-14-ol, 2,6,10-trimethyl-14-vinylpentadecan-14-ol, 1-hexadecene-3-ol, 3,7,11,15-tetramethyl, 1-phyten-3-ol, iso-phytol, dsstox_cid_5474
CID PubChem 10453
Nom IUPAC 3,7,11,15-tétraméthylhexadéc-1-én-3-ol
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)(C=C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isophytol
Densité 0.8519
Point d’ébullition 125°C to 128°C (0.06 mmHg)
Indice de réfraction 1.4571
Quantité 50 g
Beilstein 1783243
Merck Index 14,5198
Poids de la formule 296.54
Pourcentage de pureté 95%