Learn More
Isophytol, TRC
Code produit 30403760
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30403760 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30403760 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI8745055ML
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Isophytol
CAS 505-32-8
Formule moléculaire C20H40O
Quantité 5 mL
Synonyme 3,7,11,15-Tetramethyl-1-hexadecen-3-ol, Isovegetable Alcohol
Formule InChI InChI=1S/C20H40O/c1-7-20(6,21)16-10-15-19(5)14-9-13-18(4)12-8-11-17(2)3/h7,17-19,21H,1,8-16H2,2-6H3
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)(O)C=C
Nom IUPAC 3,7,11,15-tétraméthylhexadéc-1-én-3-ol
Poids moléculaire (g/mol) 296.53
Poids de la formule 296.3079