Learn More
Isophytol, TRC
Code produit 30402091
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
Conditionnement:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30402091 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30402091 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI87450510ML
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Isophytol
CAS 505-32-8
Formule moléculaire C20H40O
Quantité 10 mL
Synonyme 3,7,11,15-Tetramethyl-1-hexadecen-3-ol, Isovegetable Alcohol
Formule InChI InChI=1S/C20H40O/c1-7-20(6,21)16-10-15-19(5)14-9-13-18(4)12-8-11-17(2)3/h7,17-19,21H,1,8-16H2,2-6H3
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)(O)C=C
Nom IUPAC 3,7,11,15-tétraméthylhexadéc-1-én-3-ol
Poids moléculaire (g/mol) 296.53
Poids de la formule 296.3079