Learn More
Sel de sodium à l’acide isopilocarpique, TRC
Code produit 30132764
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30132764 5 mg 5mg
30132415 25 mg 25mg
30041353 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30132764 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI8219605MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101769-87-3
Formule moléculaire C11 H17 N2 O3 . Na
Poids moléculaire (g/mol) 248.25
Synonyme 1H-Imidazole-5-butanoic acid, α-ethyl-β-(hydroxymethyl)-1-methyl-, monosodium salt, [R-(R*,R*)]- (9CI), (2R,3R)-2-Ethyl-3-(hydroxymethyl)-4-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)butanoic Acid Sodium Salt, Pilocarpine Hydrochloride Imp. C (EP) as Sodium Salt, Isopilocarpic Acid Sodium Salt
Nom IUPAC sodium ; (2R,3R)-2-éthyl-3-(hydroxyméthyl)-4-(3-méthylimidazol-4-yl)butanoate
SMILES [Na+].CC[C@H]([C@H](CO)Cc1cncn1C)C(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau (2R,3R)-2-Ethyl-3-(hydroxymethyl)-4-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)butanoic Acid Sodium Salt (Isopilocarpic Acid Sodium Salt)
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H18N2O3.Na/c1-3-10(11(15)16)8(6-14)4-9-5-12-7-13(9)2;/h5,7-8,10,14H,3-4,6H2,1-2H3,(H,15,16);/q;+1/p-1/t8-,10+;/m0./s1
Poids de la formule 248.1137
Pourcentage de pureté >95%