Learn More
Isoprenaline hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16441426
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
200 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16441426 200 mg
16472189 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16441426 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0468
MedChemExpress Isoprenaline hydrochloride is a non-selective β-adrenergic receptor agonist with potent peripheral vasodilator, bronchodilator, and cardiac stimulating activities.
Isoprenaline hydrochloride is a non-selective β-adrenergic receptor agonist with potent peripheral vasodilator, bronchodilator, and cardiac stimulating activities.
Spécification
Nom chimique ou matériau Isoprenaline hydrochloride
CAS 51-30-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C11H18ClNO3
Quantité 200 mg
Synonyme Isoproterenol hydrochloride
Informations sur la solubilité DMSO : 80 mg/mL (322.95 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (201.84 mM)
SMILES OC1=CC=C(C(O)CNC(C)C)C=C1O.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 247.72
Poids de la formule 247.72
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation