Learn More
Isoprenaline hydrochloride, MedChemExpress
Description
Isoprenaline hydrochloride is a non-selective β-adrenergic receptor agonist with potent peripheral vasodilator, bronchodilator, and cardiac stimulating activities.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Isoprenaline hydrochloride |
| CAS | 51-30-9 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C11H18ClNO3 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Isoproterenol hydrochloride |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 80 mg/mL (322.95 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (201.84 mM) |
| SMILES | OC1=CC=C(C(O)CNC(C)C)C=C1O.Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 247.72 |
| Afficher plus |