Learn More
Isoprène, 98 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10448850 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10448850 100 mL Flacon en verre 100mL
10133550 500 mL Flacon en verre 500mL
10265450 1 L Flacon en verre 1L
10193400 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10448850 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 122671000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.80€
    23.65€ / 100mL
    Économisez 2.15€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 78-79-5 | C5H8 | 68.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-79-5 , 98-29-3
Formule moléculaire C5H8
Poids moléculaire (g/mol) 68.11
Numéro MDL MFCD00008600
Clé InChI RRHGJUQNOFWUDK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isoprene, 2-methyl-1,3-butadiene, isopentadiene, 2-methylbutadiene, 1,3-butadiene, 2-methyl, 2-methyldivinyl, beta-methylbivinyl, isopreno, isoterpene, isopren
CID PubChem 6557
ChEBI CHEBI:35194
Nom IUPAC 2-méthylbuta-1,3-diène
SMILES CC(=C)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Isoprene
Point de fusion -146.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.6800g/mL
Point d’ébullition 34.0°C
Point d’éclair −48°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2C=CHC(CH3)=CH2
Indice de réfraction 1.4205 to 1.4225
Quantité 100 mL
Beilstein 01, 252
Fieser 13,196
Merck Index 15, 5247
Gravité spécifique 0.68
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.7g/L (25°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether and acetone,oils/fat
Stabilisateur 100 to 250ppm 4-tert-butylcatechol
Viscosité 0.225 mPa.s (15°C)
Poids de la formule 68.11
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Isoprene, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
Mention de danger
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-methyl-1,3-Butadiene