Learn More
Isoprène, 99 %, stab. en présence de 0,02 % de 4-tert-butylcatéchol env., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11363616
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11363616 100 mL 100mL
11373616 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11363616 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14619.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 78-79-5 | C5H8 | 68.119 g/mol
Isoprene is used in to prepare synthetic version of natural rubber by polymerization using Ziegler catalysts. It is a basic building block for terpenes especially carotenes, terpenoids, retinol, vitamin-A and tocopherol (Vitamin-E). It finds applications in medical equipments, toys, baby bottle nipples, shoe soles, elastic films and threads for golf balls. Copolymer prepares in association with styrene is used in pressure sensitive adhesives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isoprène sert à préparer la version synthétique du caoutchouc naturel par polymérisation à l’aide de catalyseurs Ziegler. Il s’agit d’un bloc de construction de base pour les terpènes, en particulier les carotènes, les terpénoïdes, le rétinol, la vitamine A et le tocophérol (vitamine E). Il est utilisé dans les équipements médicaux, les jouets, les tétines de biberon, les semelles de chaussures, les films élastiques et les filets pour balles de golf. Le copolymère est préparé en association avec le styrène et est utilisé dans les adhésifs sensibles à la pression.
Solubilité
Miscible à l’éthanol, à l’éther éthylique, à l’alcool, à l’acétone et au benzène. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants, les bases fortes, l’ammoniac, les métaux alcalins, les alcools et l’oxygène.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-79-5
Formule moléculaire C5H8
Poids moléculaire (g/mol) 68.119
Numéro MDL MFCD00008600
Clé InChI RRHGJUQNOFWUDK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isoprene, 2-methyl-1,3-butadiene, isopentadiene, 2-methylbutadiene, 1,3-butadiene, 2-methyl, 2-methyldivinyl, beta-methylbivinyl, isopreno, isoterpene, isopren
CID PubChem 6557
ChEBI CHEBI:35194
Nom IUPAC 2-méthylbuta-1,3-diène
SMILES CC(=C)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Isoprene
Note relative au nom stabilized with ≈0.02% 4-tert-butylcatechol
Point de fusion -146°C
Densité 0.681
Point d’ébullition 33°C to 36°C
Point d’éclair −54°C (−65°F)
Indice de réfraction 1.422
Quantité 100 mL
Numéro UN UN1218
Beilstein 969158
Merck Index 14,5201
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol,ethyl ether,alcohol,acetone and benzene. Immiscible with water.
Poids de la formule 68.12
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Isoprene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
Mention de danger
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Isoprene