Learn More
Monoxyde dʼisoprène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11359715
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11359715 25 g 25g
11349715 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11359715 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19768.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1838-94-4 | C5H8O | 84.118 g/mol
Isoprene monoxide is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le monoxyde dʼisoprène est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants. La température de stockage recommandée est de 2 - 8°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1838-94-4
Formule moléculaire C5H8O
Poids moléculaire (g/mol) 84.118
Numéro MDL MFCD00075225
Clé InChI FVCDMHWSPLRYAB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-2-vinyloxirane, isoprene monoxide, ccris 5685, 3,4-epoxy-3-methyl-1-butene, 2-methyl-2-vinyl-oxirane, oxirane, 2-ethenyl-2-methyl-, 2r, acmc-20m5m5, oxirane, 2-ethenyl-2-methyl, 4,4,4-3fmet-1-2-furyl-1,3-butandione
CID PubChem 92166
Nom IUPAC 2-éthényl-2-méthyloxirane
SMILES CC1(CO1)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Isoprene monoxide
Densité 0.857
Point d’ébullition 79°C to 81°C
Point d’éclair −8°C (17°F)
Odeur Recognizable
Indice de réfraction 1.416
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 104216
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 84.12
Pourcentage de pureté 97%